Learn More
6-Thioguanine, MedChemExpress
Description
6-Thioguanine (Thioguanine
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 6-Thioguanine |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 154-42-7 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H5N5S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Thioguanine 2-Amino-6-purinethiol |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 10 mg/mL (59.81 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Show More |