Learn More
6-Thien-2-ylnicotinsäure, Maybridge
Marke:  Maybridge CC54801DA
Additional Details : CAS : 179408-54-9 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10418643
  • 196.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
23-02-2021
Chemische Identifikatoren
179408-54-9
205.231
6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
6-Thiophen-2-ylpyridin-3-Carbonsäure
C10H7NO2S
QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
15411144
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
6-Thien-2-ylnicotinic acid
179408-54-9
C10H7NO2S
QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
6-Thiophen-2-ylpyridin-3-Carbonsäure
15411144
97%
1g
97%
6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
205.231
205.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation