Learn More
6-Thien-2-ylnicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10697493 1 g 1 Gramm
10205854 250 mg 250 Milligramm
10401894 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54804DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 834884-61-6
Summenformel C10H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 189.232
MDL-Nummer MFCD04115421
InChI-Schlüssel TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 24229542
IUPAC-Name 6-Thiophen-2-ylpyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Thien-2-ylnicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%