Learn More
6-Thien-2-ylnicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522562
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
834884-61-6
C10H7NOS
189.232
MFCD04115421
TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
24229542
6-Thiophen-2-ylpyridin-3-Carbaldehyd
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
834884-61-6
C10H7NOS
189.232
MFCD04115421
TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
24229542
6-Thiophen-2-ylpyridin-3-Carbaldehyd
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 6-Thien-2-ylnicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%