Learn More
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridin-2-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391477
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10481514
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC58204CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-54-8
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.229
InChI-Schlüssel SBTGZJPHUYLRRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 45594294
IUPAC-Name 6-(Oxan-4-yloxy)pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%