Learn More
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridin-2-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10491514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10491514 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10481514 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10306244 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10491514 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58204DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 898289-54-8
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.229
InChI-Schlüssel SBTGZJPHUYLRRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 45594294
IUPAC-Name 6-(Oxan-4-yloxy)pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%