Learn More
∆6-Testosteron, TRC
Artikelnummer. 30417931
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417931 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT155030250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Delta6-Testosterone
CAS 2484-30-2
Summenformel C19 H26 O2
Menge 250 mg
Synonym 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Testosterone Imp. I (EP), Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17β-ol-3-one, Androsta-4,6-dien-3-one','17-hydroxy-','(17β)-, Androsta-4,6-dien-3-one','17β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 17β-Hydroxy-Δ4,6-androstadien-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4,6-dien-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4,6-diene-3-one, 17β-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 4,6-Androstadiene-17β-ol-3-one, 6,7-Dehydrotestosterone, 6-Dehydrotestosterone, Androst-4,6-dien-17β-ol-3-one, Androsta-4,6-dien-17β-ol-3-one, NSC 75560, Δ4,6-Androstadien-3-one-17β-ol, Δ6-Testosterone
InChI-Formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-17,21H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 286.4
Formelmasse 286.1933