missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-(tert-Butylamino)-3-methyl-1,3,5-Triazin-2,4(1H,3H)-Dion, TRC

Artikelnummer. 30009406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009406 5 mg 5 Milligramm
30004399 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009406 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1859605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2206682-85-9
Summenformel C8 H14 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.222
Synonym Terbuthylazine Metabolite SYN 545666, 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-methyl-, Terbuthylazine Metabolite LM6
IUPAC-Name 4-(tert-butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2-one
SMILES CN1C(=NC(=NC1=O)NC(C)(C)C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 5 mg
Formelmasse 198.1117
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.