Learn More
6-(tert-Butyl)3-ethyl2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-3,6(5H)-dicarboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10092124
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092124 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10423763 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10433763 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01303DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 193537-14-3
Summenformel C15H22N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 326.411
InChI-Schlüssel XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
PubChem CID 2794740
IUPAC-Name 6-O-tert-Butyl-3-O-ethyl-2-amino-5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridin-3,6-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(tert-Butyl) 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 326.41
Reinheit (%) 95%