Learn More
6-tert-Butyl-2,4-xylenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol |
| CAS | 1879-09-0 |
| Summenformel | C12 H18 O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 2,4-Xylenol, 6-tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-4,6-dimethylphenol, 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol, 2-Methyl-6-tert-butyl-p-cresol, 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol, 2-tert-Butyl-4,6-methylphenol, 4,6-Dimethyl-2-tert-butylphenol, 6-(1,1-Dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol, 6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, 6-tert-Butyl-2,4-xylenol, Antioxidant 30, Antioxidant TBX, Lowinox 624, M 24, M 24 (antioxidant), NSC 8130, Topanol A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8-6-9(2)11(13)10(7-8)12(3,4)5/h6-7,13H,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.27 |
| Formelmasse | 178.1358 |