Learn More
6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 18083180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18083180 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18083180 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0177.03
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
CAS 1879-09-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H18 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O/c1-8-6-9(2)11(13)10(7-8)12(3,4)5/h6-7,13H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 178.27
Menge 100 mg
Formelmasse 178.1358 g/mol