Learn More
6-(tert-Butoxycarbonylamino)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11976461 5 g 5 Gramm
11966461 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976461 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444660050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 910462-31-6 | C16H25BN2O4 | 320.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 910462-31-6
Summenformel C16H25BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 320.20
MDL-Nummer MFCD07781162
InChI-Schlüssel USZVCDRKIVKICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ylcarbamate, boc-6-aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, carbamic acid,n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 17750222
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-yl]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 203.0°C to 205.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 320.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.