Learn More
6-Chinoxalincarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10744383 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10130732 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10707095 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10744383 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC11701EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6925-00-4
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.159
InChI-Schlüssel JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC-Name Chinoxalin-6-carbonsäure
SMILES C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Quinoxalinecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 95%