Learn More
6-Quinoxalamin, TRC
Artikelnummer. 17962815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962815 1 g 1 Gramm
17920345 5 g 5 Gramm
17914775 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ7500101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6298-37-9
Summenformel C8 H7 N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Synonym 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810
IUPAC-Name Quinoxalin-6-Amin
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoxalin-6-amine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
Formelmasse 145.064