Learn More
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235654
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10235654 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10575744 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235654 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38016DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 160017-13-0
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.22
MDL-Nummer MFCD09064948
InChI-Schlüssel KUVMTKFDWSRABZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-yl picolinonitrile, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 10329785
SMILES N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%