Learn More
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile |
Formelmasse | 173.22 |
Reinheit (%) | 97% |