Learn More
Labconco 6-facher Mikroplattenrotor - CentriVap Pro
Artikelnummer. 30533408 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Material (Beschichtung):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße Material (Beschichtung)
30533408 1 Stück -
30533433 1 Stück PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533408 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 7555900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 CHF
    1939.43 CHF / 1 Stück
    Sparen 150.57 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotoren zur Verwendung mit Labconco™ CentriVap™ Professionelle Vakuumkonzentratoren. Ausführungen in Edelstahl und mit PTFE-Beschichtung erhältlich.
  • Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
  • Edelstahl
  • Optionale PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Rotor
Rotorsystem CentriVap Pro
Abmessungen (L x B x H) 28,45 x 27,69 x 8,13 cm (11,2 x 10,9 x 3,2 in.)