Learn More
(6-Piperidinopyrid-2-yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10680454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10680454 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10245274 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10680454 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38109DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-07-5
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.262
MDL-Nummer MFCD08690242
InChI-Schlüssel WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
PubChem CID 18525733
IUPAC-Name (6-Piperidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 97%