Learn More
6-Piperidin-1 -ylnicotinaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10159212
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10159212 1 g 1 Gramm
10002454 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159212 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07199DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 241816-11-5
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.246
InChI-Schlüssel RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
PubChem CID 2763980
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-ylpyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%