Learn More
6-Piperidin-1 -ylnicotinaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 190.24 |
Reinheit (%) | 97% |