Learn More
6-Phenylnicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10547854 250 mg 250 Milligramm
10295404 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547854 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC21116CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 39065-54-8
Summenformel C12H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD06637420
InChI-Schlüssel OSRYUVXCTNUGRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12576518
IUPAC-Name 6-Phenylpyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phenylnicotinonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 6-phenylnicotinonitrile, 5-cyano-2-phenylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile,6-phenyl, 3-pyridinecarbonitrile, 6-phenyl, 6-phenylniocotinonitrile, 2-phenyl-5-cyanopyridine, 3-cyano-6-phenylpyridine, 6-phenyl-3-pyridinecarbonitrile
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 97%