Learn More
(6-Phenyl-3-Ppyridinyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 185.23 |
Reinheit (%) | 97% |