Learn More
(6-Phenyl-3-Ppyridinyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021604
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
4634-09-7
C12H11NO
185.23
MFCD03086132
RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
22254216
4634-09-7
C12H11NO
185.23
MFCD03086132
RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
22254216
Chemischer Name oder Material (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 97%