Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-carbonsäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326394
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10326394 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10661473 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10304372 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326394 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB07063EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 37972-69-3
Summenformel C5H3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 139.09
MDL-Nummer MFCD09064936
InChI-Schlüssel GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
IUPAC-Name 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 158.12
Reinheit (%) 97%