Learn More
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 142.11 |
| Reinheit (%) | 97% |