Learn More
6-O-tert-Butyldiphenylsilyl-D-Glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436668 250 mg 250 Milligramm
15426668 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60191.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87316-22-1
Summenformel C22H28O4Si
MDL-Nummer MFCD01321278
Synonym 6-o-tert-butyldiphenylsilyl-d-glucal, 6-o-tert-butyldiphenylsilyl-d-glucose, 6-o-tert-butyl diphenyl silyl-d-glucose, 2r,3s,4r,5r-6-tert-butyldiphenylsilyl oxy-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-O-tert-Butyldiphenylsilyl-D-glucal
Schmelzpunkt -9°C
Menge 250 mg
Optische Drehung +9° (c=1.1 in Chloroform)
Formelmasse 384.54
Reinheit (%) 97%