missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-(N-Boc-methylamino)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029910
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1032758-87-4
C17H27BN2O4
334.223
MFCD09037484
QGBJKHALDLKAGX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butoxycarbonyl methyl amino pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-yl carbamate, tert-butylmethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
44541676
Tert-Butyl N-Methyl-N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin-2-yl]Carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1032758-87-4
C17H27BN2O4
334.223
MFCD09037484
QGBJKHALDLKAGX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butoxycarbonyl methyl amino pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-yl carbamate, tert-butylmethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
44541676
Tert-Butyl N-Methyl-N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin-2-yl]Carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N(C)C(=O)OC(C)(C)C

Used in the synthesis of organic compounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird bei der Synthese organischer Verbindungen verwendet.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 112°C to 119°C
Menge 250 mg
Formelmasse 334.22
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'