Learn More
(6 -morpholino-3-pyridinyl)Methanol, 95 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC17509DA
Additional Details : CAS : 388088-73-1 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
388088-73-1 | |
194.234 | |
NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N | |
2776465 | |
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO |
C10H14N2O2 | |
MFCD03086115 | |
6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol | |
(6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methanol |
Spezifikation
(6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol | |
1g | |
94.5 | |
95% | |
MFCD03086115 | |
NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N | |
(6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methanol | |
2776465 | |
95% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
388088-73-1 | |
100.0 | |
C10H14N2O2 | |
6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol | |
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO | |
194.234 | |
194.23 |