Learn More
6-Morpholin-4-Ylpyridin-2-Carbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 868755-53-7 |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C10H11N3O |
| MDL-Nummer | MFCD08690244 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 6-morpholinopicolinonitrile, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-4-morpholinyl |
| Mehr anzeigen |