Learn More
6-Morpholin-4-Ylpyridazin-3-Carbonsäure-Hydrochlorid-Hydrat, Maybridge
Marke:  Maybridge CC77751DA
Additional Details : CAS : 1192758-40-9 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10046724
  • 142.87 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-09-2021
Chemische Identifikatoren
1192758-40-9
263.678
6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
6-Morpholin-4-ylpyridazin-3-carbonsäure;hydrat;hydrochlorid
C9H14ClN3O4
VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
53444630
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Spezifikation
6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
1g
C9H14ClN3O4
VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
6-Morpholin-4-ylpyridazin-3-carbonsäure;hydrat;hydrochlorid
53444630
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
1192758-40-9
6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
263.678
245.67