Learn More
6-Morpholin-4-Ylpyridazin-3-Carbonsäure-Hydrochlorid-Hydrat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 245.67 |
Reinheit (%) | 97% |