Learn More
6-Morpholin-4-yl-Pyridin-3-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553012
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10553012
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC17504CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 173282-60-5
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD03659703
InChI-Schlüssel VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinonicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyd, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776463
SMILES O=CC1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Morpholinonicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-(Morpholin-4-yl)pyridin-3-carbaldehyd
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%