Learn More
6-(Methylthio)pyridin-3-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493797 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15493797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27873.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
CAS 321438-86-2
Summenformel C6H8BNO2S
MDL-Nummer MFCD03788238
Menge 250 mg
Synonym 2-methylthiopyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-5-pyridinyl-boronic acid, 2-methylthio-pyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 6-methylsulphanyl pyridine-3-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methylthio pyridine-3-boronic acid, 5-borono-2-methylmercapto pyridine, 6-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid
InChI-Schlüssel UXWKVPJOPVIIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)SC)(O)O
IUPAC-Name (6-Methylsulfanylpyridin-3-yl)borsäure
Molekulargewicht (g/mol) 169.005
PubChem CID 2762705
Formelmasse 169.01
Reinheit (%) 95%