Learn More
6-Methylsulfinylhexyl-Isothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30483864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483864 5 mg 5 Milligramm
30467432 2.5 mg 2.50 Milligramm
30468168 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3267305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-35-7
Summenformel C8 H15 N O S2
Molekulargewicht (g/mol) 205.34
Synonym Isothiocyanic Acid 6-(Methylsulfinyl)hexyl Ester, 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, Hesperin
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-6-Methylsulfinylhexan
SMILES CS(=O)CCCCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
Formelmasse 205.0595