Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methylnicotinamide |
| Schmelzpunkt | 197.0°C to 199.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 136.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 6-Methylnicotinamide, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.