Learn More
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15522323 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15522323 100 g 100 Gramm
15502323 5 g 5 Gramm
15512323 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15522323 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453211000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1604-28-0
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
InChI-Schlüssel KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonym 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC-Name (3E)-6-Methylhepta-3,5-Dien-2-on
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Dichte 0.8930g/mL
Siedepunkt 168.0°C
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Strukturformel (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Menge 100 g
Relative Dichte 0.893
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.