Learn More
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377256 5 g 5 Gramm
11387256 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09169.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1604-28-0 | C8H12O | 124.183 g/mol
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one is used in the preparation of (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on wird bei der Herstellung von (RS)-(E)-2,6-Dimethyl-1,2 -Epoxid-3,5-Heptadien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1604-28-0
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.183
MDL-Nummer MFCD00043647
InChI-Schlüssel KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonym 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC-Name (3E)-6-Methylhepta-3,5-Dien-2-on
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Dichte 0.89
Siedepunkt 95°C to 96°C (20 mmHg)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.534
Menge 5 g
Beilstein 1699937
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-3,5-heptadien-2-one