Learn More
6-Methyl-2,3-dihydropyridazin-3-on Hydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10537893 1 g 1 Gramm
10492483 10 g 10 Gramm
10652265 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537893 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06840DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 7143-82-0
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD00039720
InChI-Schlüssel QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpyridazin-3-ol hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one hydrate, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3-one hydrate, 3-methyl-1h-pyridazin-6-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h ;-one hydrate, 6-methyl-2-hydropyridazin-3-one, hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazine-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one-water 1/1
PubChem CID 2774632
SMILES CC1=NNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 1 g
IUPAC-Name 6-Methyl-2,3-dihydropyridazin-3-on
Formelmasse 128.14
Reinheit (%) 90%