Learn More
6-Methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H17N/c1-12-7-8-15-14(11-12)9-10-17-16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,16-17H,9-10H2,1H3 |
| Formelmasse | 223.1361 |