Learn More
6-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022457
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11442298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15245.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 91-61-2 | C10H13N | 147.22 g/mol
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-61-2
Summenformel C10H13N
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
MDL-Nummer MFCD00023887
InChI-Schlüssel XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa
PubChem CID 66678
IUPAC-Name 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
SMILES CC1=CC=C2NCCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Siedepunkt 262°C to 263°C (712 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 122515
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 98%