Learn More
6-Methoxysalicylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methoxysalicylic Acid |
| CAS | 3147-64-6 |
| Summenformel | C8H8O4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-6-Methoxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.15 |
| Formelmasse | 168.04 |