Learn More
6-Methoxysalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416868 10 g 10 Gramm
15406868 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60397.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-64-6
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.148
MDL-Nummer MFCD00674090
InChI-Schlüssel AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
PubChem CID 591524
IUPAC-Name 2-Hydroxy-6-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxysalicylic acid
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Menge 10 g
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%