Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methoxyquinaldine |
| CAS | 1078-28-0 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 61°C to 65°C |
| Farbe | Beige bis Grau |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C11H11NO |
| Mehr anzeigen |