Learn More
6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure (6-Methoxy-2-naphthoesäure; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalin), Mikromol™
Artikelnummer. 17992756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992756 100 mg 100 Milligramm
17922156 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992756 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0152.15
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure (6-Methoxy-2-naphthoesäure; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
CAS 2471-70-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Naproxen Imp. O (EP), Naproxen USP Related Compound A, Naproxen USP RC A, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene, Naproxen Related Compound A, Naproxen Impurity O
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O
IUPAC-Name 6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
Menge 100 mg
Formelmasse 202,063 g/mol