Learn More
6-Methoxymethyl-2-Thiouracil, 98 %
Artikelnummer. 11458487
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458487 1 g 1 Gramm
11468487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18557.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Methoxymethyl-2-Thiouracil wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-07-9
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00052620
InChI-Schlüssel YNVMVIUSRGXSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-6-methoxymethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-methoxymethylpyrimidine-2-thiol, 6-methoxymethyl-2-sulfanylpyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-sulfanyl-4-pyrimidinol, 6-methoxymethyl-2-thiouracil, methoxymethylsulfanylpyrimidinol, 6-methoxymethyl-2-sulfanylidene-1h-pyrimidin-4-one, 2-mercapto-6-methoxymethyl-pyrimidin-4-ol, 4 1h-pyrimidinone,2,3-dihydro-6-methoxymethyl-2-thioxo, 6-methoxymethyl-2-sulfanylidene-1,3-dihydropyrimidin-4-one
PubChem CID 704896
IUPAC-Name 6-(Methoxymethyl)-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMILES COCC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxymethyl-2-thiouracil
Schmelzpunkt 217°C to 220°C
Menge 1 g
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%