Learn More
6-Methoxyindol-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30481269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481269 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26280010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 16732-73-3
Summenformel C10H9NO3
Menge 10 g
Synonym 6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid, NSC 27988
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(=O)O
IUPAC-Name 6-Methoxy-1H-indol-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.18
Formelmasse 191.0582