Learn More
6-Methoxy-8-nitroquinolin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10173780 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10173780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 195600010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-8-nitroquinoline
Namenshinweis 99%
CAS 85-81-4
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H8N2O3
MDL-Nummer MFCD00006802
Menge 1 g
Beilstein 21, II, 54
Synonym quinoline, 6-methoxy-8-nitro, 6-methoxy-8-nitro-quinoline, 8-nitro-6-methoxyquinoline, methyl 8-nitro-6-quinolyl ether, unii-ats412o1xo, ats412o1xo, pubchem9433, acmc-209q7l, 5-21-03-00248 beilstein handbook reference, ksc655o7n
InChI-Schlüssel MIMUSZHMZBJBPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C2C(=C1)C=CC=N2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 6-Methoxy-8-Nitrochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
PubChem CID 6822
Formelmasse 204.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke