Learn More
6-Methoxy-2-tetralon, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363136 250 mg 250 Milligramm
11353136 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11007.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2472-22-2
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD00001729
InChI-Schlüssel RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
PubChem CID 75582
IUPAC-Name 6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-on
SMILES COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-tetralone
Schmelzpunkt ∼35°C
Siedepunkt 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 250 mg
Beilstein 513418
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch