Learn More
Alfa Aesar™ 6-Methoxy-2-Naphthylmagnesiumbromid, 0.5 M im THF
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide |
| CAS | 38046-82-1 |
| Summenformel | C11H9BrMgO |
| MDL-Nummer | MFCD01311488 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Synonym | 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, sogqgmfueumyjd-uhfffaoysa-m, 6-methoxynaphthalen-2-ylmagnesium bromide, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25m&, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf |
| InChI-Schlüssel | SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | COC1=CC2=CC=C([Mg]Br)C=C2C=C1 |
| IUPAC-Name | bromo(6-methoxynaphthalen-2-yl)magnesium |
| Mehr anzeigen |