Learn More
6-Methoxy-2-naphthylglyoxalhydrat, 98 %, Trockengewichtsbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369126 5 g 5 Gramm
11359126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20260.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 745783-88-4 | C13H12O4 | 232.235 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 745783-88-4
Summenformel C13H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 232.235
MDL-Nummer MFCD05664091
InChI-Schlüssel CBFAHRRUWMTAQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxynaphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-1-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-6-methoxy-1-naphthyl-2-oxo-acetaldehyde, pubchem12296, 2-6-methoxynaphthyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-6-methoxy-1-naphthalenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-1-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-6-methoxynaphthalen-1-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 44118759
IUPAC-Name 2-(6-Methoxynaphthalen-1-yl)-2 -Oxoacetaldehyd;hydrat
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CC=C2)C(=O)C=O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 125°C to 130°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 5 g
Formelmasse 214.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%